Drukuj
kwas cytrynowy hydrat ≥98%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
20278.298EA 251 PLN
20278.298 20278.367 20278.460
kwas cytrynowy hydrat ≥98%, TECHNICAL
kwas cytrynowy hydrat
Formuła: C₆H₈O₇.H₂O
Temp. topnienia: 135…152 °C
Gęstość: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149972
Numer CAS: 5949-29-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1
Klasyfikacja Merck : 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %