Drukuj
kwas cytrynowy hydrat ≥99%, powder, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
20275.298EA 394 PLN
20275.298 20275.367
kwas cytrynowy hydrat ≥99%, powder, GPR RECTAPUR®
kwas cytrynowy hydrat
Formuła: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210.14 g/mol
Temp. topnienia: 135…152 °C
Gęstość: 1.552 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 173.9 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149972
Numer CAS: 5949-29-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1
Klasyfikacja Merck : 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm