kwas cytrynowy hydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
20273.292EA
394
PLN
20273.292
20273.361
20273.460
kwas cytrynowy hydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
kwas cytrynowy hydrat
Formuła:
C₆H₈O₇.H₂O MW: 210.14 g/mol Temp. topnienia: 135…152 °C Gęstość: 1.552 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 173.9 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149972 Numer CAS: 5949-29-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1 Klasyfikacja Merck : 13,02350 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |