kwas cytrynowy hydrat ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
22869.22
22869.36
22869.A1
22869.22EA
221
PLN
22869.22
22869.36
22869.A1
kwas cytrynowy hydrat ≥99.5%
kwas cytrynowy hydrat
Purity: 99.5+%
CAS No.: 5949-29-1
Molecular Formula: C6H8O7.H2O
Formula Weight: 210.14 (192.13anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.542
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00149972
Formuła:
C₆H₈O₇.H₂O Temp. topnienia: 135…152 °C Gęstość: 1,542 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149972 Numer CAS: 5949-29-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1 Klasyfikacja Merck : 14,2326 |