Drukuj
kwas cytrynowy hydrat 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
124910010 124912500 124910025
ACRO124910010EA 399 PLN
ACRO124910010 ACRO124912500 ACRO124910025
kwas cytrynowy hydrat 99.5% for analysis
kwas cytrynowy hydrat
Formuła: C₆H₈O₇.H₂O
Temp. topnienia: 135…152 °C
Gęstość: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149972
Numer CAS: 5949-29-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1
Klasyfikacja Merck : 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 7.5 to 9.0 % (K.F.)
Heavy metals ≤5 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
Readily carbonizable substance Passes test
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm