Octan olowiu(II) trihydrat 99,995 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
10719.06
10719.18
10719.30
10719.06EA
188
PLN
10719.06
10719.18
10719.30
Octan olowiu(II) trihydrat 99,995 Metals basis, Puratronic®
Octan olowiu(II) trihydrat
Purity: 99.995%
CAS No.: 6080-56-4
Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O
Formula Weight: 379.33 (325.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.55
Melting Point: 75°
Beilstein Reference: 3730298
Merck Reference: 14,5397
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00150023
Formuła:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O MW: 379.34 g/mol Temp. Wrzenia: 280 Temp. topnienia: 75 Gęstość: 2.55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150023 Numer CAS: 6080-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-104-4 Jednostka: 1616 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,5397 |