Drukuj
Octan olowiu(II) trihydrat 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
317230250 317230050
ACRO317230250EA 925 PLN
ACRO317230250 ACRO317230050
Octan olowiu(II) trihydrat 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Octan olowiu(II) trihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 280
Temp. topnienia: 75
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150023
Numer CAS: 6080-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-104-4
Jednostka: 1616
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %