Drukuj
Azotan(V) srebra 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
30471.237EA 524 PLN
30471.237 30471.294
Azotan(V) srebra 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed