Drukuj
Azotan(V) srebra solution_standard 0.1 mol/l (0.1 N) water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
124250010 124250050
ACRO124250010EA 609 PLN
ACRO124250010 ACRO124250050
Azotan(V) srebra solution_standard 0.1 mol/l (0.1 N) water
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 444
Temp. topnienia: 210
Gęstość: 1.015 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 3264
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)