Drukuj
Azotan(V) srebra 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30475.297EA 215 PLN
30475.297 30475.322
Azotan(V) srebra 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 444
Temp. topnienia: 210
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed