Drukuj
Azotan(V) srebra 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) ≥99.5% roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
35377-1L 35377-6X1L
35377-1LEA 404 PLN
35377-1L 35377-6X1L
Azotan(V) srebra 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) ≥99.5% roztwór volumetryczny, Fluka™
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective