Drukuj
(S)-(-)-Limonene, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(-)-p-Menta-1,8-dien, (S)-(-)-1-Metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen, L(-)-Limonene, (S)-(-)-Dipenten
M-Clarity™ quality level = MQ100
62128-1ML 62128-5ML
62128-1MLEA 245 PLN
62128-1ML 62128-5ML
(S)-(-)-Limonene, Supelco®
(S)-(-)-Limonene
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 175 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –74 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001558
Numer CAS: 5989-54-8
Numer WE (dawny EINECS): 227-815-6
Jednostka: 2052
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05515
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=925593852eaaa99e409db79716af7534bbb3f96e&vid=5d7cea0c73faf38c4a26b1dd60ffc962e4f141f9&prid=web&clid=SAPDAM