(S)-(-)-Limonene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dien, (S)-(-)-1-Metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen, L(-)-Limonene, (S)-(-)-Dipenten
L13244.18
L13244.30
L13244.18EA
226
PLN
L13244.18
L13244.30
(S)-(-)-Limonene ≥97%
(S)-(-)-Limonene
Purity: 97%
CAS No.: 5989-54-8
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.23
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: -74°
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 2323991
Merck Reference: 14,5493
Optical Rotation: -90° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2052
MDL No.: MFCD00001558
Formuła:
C₁₀H₁₆ Temp. Wrzenia: 175…177 °C Temp. topnienia: –74 °C Gęstość: 0,844 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001558 Numer CAS: 5989-54-8 Numer WE (dawny EINECS): 227-815-6 Jednostka: 2052 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,5493 |