Drukuj
(S)-(-)-Limonene 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
203731000 203735000
ACRO203731000EA 147 PLN
ACRO203731000 ACRO203735000
(S)-(-)-Limonene 96%
(S)-(-)-Limonene
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 175 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 104…84 °C
Gęstość: 0,842 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001558
Numer CAS: 5989-54-8
Numer WE (dawny EINECS): 227-815-6
Jednostka: 2052
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05515
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (neat) ≤ -60°