Drukuj
(R)-(+)-Limonene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(+)-1-Metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen, (R)-(+)-Dipenten, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dien
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18407.0100 8.18407.0500
8.18407.0100EA 116 PLN
8.18407.0100 8.18407.0500
(R)-(+)-Limonene for synthesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Limonene
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 175,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –74 °C
Gęstość: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062991
Numer CAS: 5989-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 227-813-5
Jednostka: 2052
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05515
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.02 g/l (25 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 177 - 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4722 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.1 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid