(R)-(+)-Limonene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(R)-(+)-1-Metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen, (R)-(+)-Dipenten, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dien
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 5989-27-5
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.23
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Fruit-like
Melting Point: -74°
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 2204754
Merck Reference: 14,5493
Optical Rotation: +115° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2052
MDL No.: MFCD00062991
Formuła:
C₁₀H₁₆ Temp. Wrzenia: 177…178 °C Temp. topnienia: −74 °C Gęstość: 0,841 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00062991 Numer CAS: 5989-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 227-813-5 Jednostka: 2052 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,5493 |