Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 2.5 mol/l (5 N) roztwór wodny, Titripur® roztwór volumetryczny, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80364.1000 4.80364.9025
4.80364.1000EA 192 PLN
4.80364.1000 4.80364.9025
Kwas siarkowy(VI) 2.5 mol/l (5 N) roztwór wodny, Titripur® roztwór volumetryczny, Supelco®
Kwas siarkowy(VI)
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formuła: H₂SO₄
Gęstość: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II