Drukuj
D(+)-Kamfora 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,7,7-Trimetylo-bicyklo(2,2,1)heptan-2-on
227841000 227845000
ACRO227841000EA 441 PLN
ACRO227841000 ACRO227845000
D(+)-Kamfora 97%
D(+)-Kamfora
Formuła: C₁₀H₁₆O
Temp. Wrzenia: 408 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 176…180 °C
Gęstość: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064149
Numer CAS: 464-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-355-2
Jednostka: 2717
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01739
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +41° to +44° (20 °C, 589 nm) (c=10, alcohol)