Kwas siarkowy(VI) 1 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
30149.291EA
128
PLN
30149.291
30149.325
30149.371
Kwas siarkowy(VI) 1 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Temp. Wrzenia: 330 Temp. topnienia: 10.38 Gęstość: 1.84 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 3264 ADR: 8 III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.998 - 1.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |