Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
30144.294EA 105 PLN
30144.294 30144.328 30144.363 30144.408
Kwas siarkowy(VI) 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 3264
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l