Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.5 M H2SO4 (1.0N) roztwór wodny ≥99.9% Reag. Ph. Eur. roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
35354-1L 35354-10L-VP 35354-2.5L 35354-6X1L 35354-5L-VP
35354-1LEA 190 PLN
35354-1L 35354-10L-VP 35354-2.5L 35354-6X1L 35354-5L-VP
Kwas siarkowy(VI) 0.5 M H2SO4 (1.0N) roztwór wodny ≥99.9% Reag. Ph. Eur. roztwór volumetryczny, Fluka™
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: 100 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: <0 °C
Gęstość: 1,030 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-755-4
Jednostka: 3264
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective