Kwas siarkowy(VI) standardised solution 1.0 N roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
35655.K2
35655.M4
35655.K2EA
257
PLN
35655.K2
35655.M4
Kwas siarkowy(VI) standardised solution 1.0 N roztwór wodny
Kwas siarkowy(VI)
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00064589
Formuła:
H₂SO₄ Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 3264 ADR: 8,III |