Drukuj
Kwas siarkowy(VI) standard solution 0.5 mol/l (1 N) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
124240010 124240025
ACRO124240010EA 281 PLN
ACRO124240010 ACRO124240025
Kwas siarkowy(VI) standard solution 0.5 mol/l (1 N) in water
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 3264
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)