(R)-(-)-sec-Butyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-(-)-2-Aminobutan
L03889.03
L03889.06
L03889.MD
L03889.03EA
1520
PLN
L03889.03
L03889.06
L03889.MD
(R)-(-)-sec-Butyloamina 99%
(R)-(-)-sec-Butyloamina
Purity: 99%
CAS No.: 13250-12-9
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Boiling Point: 63°
Beilstein Reference: 1718760
Merck Reference: 14,1544
Optical Rotation: -7.5° (neat)
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00064416
Formuła:
C₄H₁₁N Temp. Wrzenia: 63 °C Temp. topnienia: –104 °C Gęstość: 0,722 Temp. Zapłonu: –19 °C (–2 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064416 Numer CAS: 13250-12-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-232-6 Jednostka: 2733 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,1544 |