Drukuj
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-2-Chloropropan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
296708-1G 296708-250MG
SIAL296708-1GEA 1010 PLN
SIAL296708-1G SIAL296708-250MG
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol
Formuła: H₃CCHClCH₂OH
MW: 94.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 124
Gęstość: 1.1025 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010812
Numer CAS: 19210-21-0
Jednostka: 2611
ADR: 6.1 II