Kwas siarkowy(VI) 0.25 mol/l (0.5 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
30143.291EA
167
PLN
30143.291
30143.405
Kwas siarkowy(VI) 0.25 mol/l (0.5 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 3264 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.2495 - 0.2505 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |