Kwas siarkowy(VI) standardised solution 0.5 N roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
35653.K2
35653.M4
35653.K2EA
268
PLN
35653.K2
35653.M4
Kwas siarkowy(VI) standardised solution 0.5 N roztwór wodny
Kwas siarkowy(VI)
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 2796
MDL No.: MFCD00064589
Formuła:
H₂SO₄ Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 3264 ADR: 8,III |