(S)-(+)-Epichlorohydryna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-(+)-1-Chloro-2,3-epoksypropan, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-epoksypropan
L14298.03
L14298.06
L14298.14
L14298.03EA
454
PLN
L14298.03
L14298.06
L14298.14
(S)-(+)-Epichlorohydryna ≥98%
(S)-(+)-Epichlorohydryna
Purity: 98+%
CAS No.: 67843-74-7
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1420784
Optical Rotation: +35° (c=1 in methanol)
UN No.: 2023
MDL No.: MFCD00077760
Formuła:
ClCH₂CH(O)CH₂ MW: 92.52 g/mol Temp. Wrzenia: 116…117 °C Temp. topnienia: –48 °C Gęstość: 1.180 Temp. Zapłonu: 32 °C (90 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00077760 Numer CAS: 67843-74-7 Jednostka: 2023 ADR: 6.1 II |