Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dostawca: VWR Chemicals
30145.297EA 102 PLN
30145.297 30145.402
Kwas siarkowy(VI) 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed