(R)-(-)-Epichlorohydryna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-epoksypropan, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoksypropan
L14198.03
L14198.14
L14198.06
L14198.03EA
444
PLN
L14198.03
L14198.14
L14198.06
(R)-(-)-Epichlorohydryna ≥98%
(R)-(-)-Epichlorohydryna
Purity: 98+%
CAS No.: 51594-55-9
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1420785
Optical Rotation: -35° (c=1 in methanol)
UN No.: 2023
MDL No.: MFCD00077759
Formuła:
ClCH₂CH(O)CH₂ MW: 92.52 g/mol Temp. Wrzenia: 116…117 °C Temp. topnienia: –48 °C Gęstość: 1.180 Temp. Zapłonu: 32 °C (90 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00077759 Numer CAS: 51594-55-9 Numer WE (dawny EINECS): 424-280-2 Jednostka: 2023 ADR: 6.1 II |