Drukuj
(R)-(-)-Epichlorohydryna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(-)-3-Chloro-1,2-epoksypropan, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoksypropan
349010010 349010050 349010250
ACRO349010010EA 322 PLN
ACRO349010010 ACRO349010050 ACRO349010250
(R)-(-)-Epichlorohydryna 99%
(R)-(-)-Epichlorohydryna
Formuła: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 114 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 1.183 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077759
Numer CAS: 51594-55-9
Numer WE (dawny EINECS): 424-280-2
Jednostka: 2023
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -34° to -39° (20°C, 589 nm) (c=1, MeOH)