Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.05 M H2SO4 (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
35358-1LEA 160 PLN
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
Kwas siarkowy(VI) 0.05 M H2SO4 (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-755-4
Jednostka: 3264
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective