Drukuj
Kwas siarkowy(VI) standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
124230010 124230025
ACRO124230010EA 272 PLN
ACRO124230010 ACRO124230025
Kwas siarkowy(VI) standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Gęstość: 1,005 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %