Kwas siarkowy(VI) 0.02 mol/l (0.04 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
30146.291EA
155
PLN
30146.291
30146.400
Kwas siarkowy(VI) 0.02 mol/l (0.04 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Gęstość: 1,004 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 2796 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.01996 - 0.02004 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |