Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 1 mol/l (1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
31547.293EA 188 PLN
31547.293
tiosiarczan (VI) sodu 1 mol/l (1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed