Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 1 M Na2S2O3 (1N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
35244-1L 35244-6X1L
35244-1LEA 278 PLN
35244-1L 35244-6X1L
tiosiarczan (VI) sodu 1 M Na2S2O3 (1N) roztwór volumetryczny, Fluka™
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
Temp. Wrzenia: 100 °C (1,013 hPa)
Gęstość: 1,120 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001