tiosiarczan (VI) sodu koncentrat do rozcieńczania do 0.1 N roztwór wodny, Acculute™ standard volumetric solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88628.LQ
88628.LS
88628.LQEA
603
PLN
88628.LQ
88628.LS
tiosiarczan (VI) sodu koncentrat do rozcieńczania do 0.1 N roztwór wodny, Acculute™ standard volumetric solution
tiosiarczan (VI) sodu
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003499
Formuła:
Na₂S₂O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003499 Numer CAS: 7772-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5 |