Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
35233-1L 35233-6X1L
35233-1LEA 727 PLN
35233-1L 35233-6X1L
tiosiarczan (VI) sodu 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) roztwór volumetryczny, Fluka™
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
Temp. Wrzenia: 100 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002