Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: REAGECON
Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
T20105 T20101
REGET20105EA 294 PLN
REGET20105 REGET20101
tiosiarczan (VI) sodu 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844