Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
31553.294EA 193 PLN
31553.294 31553.363 31553.408
tiosiarczan (VI) sodu 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed