Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35245-1L 35245-10L-VP 35245-5L-VP 35245-6X1L
35245-1LEA 205 PLN
35245-1L 35245-10L-VP 35245-5L-VP 35245-6X1L
tiosiarczan (VI) sodu 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 1.0 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001