tiosiarczan (VI) sodu 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
7101.1000EA
473
PLN
7101.1000
7101.9010
7101.9020
tiosiarczan (VI) sodu 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła:
Na₂S₂O₃ MW: 158.11 g/mol Temp. Wrzenia: 100 Temp. topnienia: 48 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003499 Numer CAS: 7772-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5 Klasyfikacja Merck : 12,08844 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (mol/l) | 0.0997 - 0.1003 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |
Sulfate and Sulfite (as SO4) | max. 50 |