tiosiarczan (VI) sodu standardised solution 0.1 N roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35645.K2
35645.M4
35645.K2EA
295
PLN
35645.K2
35645.M4
tiosiarczan (VI) sodu standardised solution 0.1 N roztwór wodny
tiosiarczan (VI) sodu
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003499
Formuła:
Na₂S₂O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003499 Numer CAS: 7772-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5 |