Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
124270010 124270025 124270250
ACRO124270010EA 227 PLN
ACRO124270010 ACRO124270025 ACRO124270250
tiosiarczan (VI) sodu standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 0.0950 to 0.1050 N (20°C)
Assay ≥90 % (DAC)
Loss on drying ≤10.0 %
Molecular weight 600000 to 800000 Da
Viscosity 50 to 200 mPa.s
Ash ≤1.5 %