Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu standardised solution 0.01 N in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35643.K2 35643.M4
35643.K2EA 280 PLN
35643.K2 35643.M4
tiosiarczan (VI) sodu standardised solution 0.01 N in aqueous solution
tiosiarczan (VI) sodu
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003499
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844