Drukuj
Wodorotlenek sodu 5 mol/l (5 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
31624.290EA 517 PLN
31624.290 31624.320
Wodorotlenek sodu 5 mol/l (5 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.186 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed