Drukuj
Tuleje do standardowych złączy szlifowanych, Brand
Dostawca: Brand
BRND51422EA 170 PLN
BRND51422
Tuleje do standardowych złączy szlifowanych, Brand
Kołnierze NS/Złączki Mankiety uszczelniające na szlify
PTFE, 0,05 mm thick.
  • Excellent chemical resistance
  • Gas, liquid and vacuum-tight (to 0,1 mbar)
  • Temperature resistant from −200 to +280 °C
For fitting onto standard ground cones. Easily detachable and suitable for repeated use. Joint grease is not needed.