Drukuj
Zatyczki do stożkowych złączy szlifowanych, Brand
Dostawca: Brand
144515 144520 144525 144530 144535 144540 144545
BRND144515EA 52.4 PLN
BRND144515 BRND144520 BRND144525 BRND144530 BRND144535 BRND144540 BRND144545
Zatyczki do stożkowych złączy szlifowanych, Brand
Korki Korki szklane
Boro 3.3.
  • Solid or semi-hollow design, with octagonal handle
Certyfikaty: DIN 12252