Drukuj
System hodowlany, Corning® E-Cube™
Dostawca: Corning
Corning® E-Cube™
734-4053EA 27940 PLN
734-4053
System hodowlany, Corning® E-Cube™
Bioreaktory
System E-Cube™ to prosty bioreaktor o powierzchni wzrostu równej 8500 cm² do hodowli komórek zależnych od zakotwiczenia, przy wykorzystaniu powierzchni o wymiarach zaledwie 25,4×35,6 cm. System E-Cube™ dostarcza prostej metody służącej określeniu, czy komórki będą rosły w module CellCube®, przed zainwestowaniem w zasoby niezbędne do hodowli w większym, zautomatyzowanym systemie CellCube®. Pompa perystaltyczna, inkubator CO₂ i pożywki nie są dołączone do zestawu.
Includes an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings.
Cells grow in Corning’'s parallel-plate CellCube® Module on the same treated polystyrene used in Corning culture vessels. The E-Cube™ System kit consists of an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings; CellCube® Modules must be purchased separately.