Drukuj
Wodorotlenek sodu 2 mol/l (2 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
98108.290EA 284 PLN
98108.290 98108.360 98108.400
Wodorotlenek sodu 2 mol/l (2 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 109 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l